Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | ADR 4.1-297*297-B0859 |
| Materiale | Plastic |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Descrizione | Magnetic Plastic |
| Altezza (sistema metrico) | 297 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 297 mm |
| Forma | A rombo |
| Testo visualizzato | Flammable Solid 4 |
| Vedi altri risultati |