Learn More
IKA™ Agitatore magnetico
Codice prodotto. 13450557 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
RO 10
RO 15
RO 5
Posizioni di agitazione:
5
10
15
Area superficie piastra superiore (sistema metrico):
120 x 470 mm
190 x 470 mm
280 x 470 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Posizioni di agitazione Area superficie piastra superiore (sistema metrico) Dimensione della confezione
13450557 RO 10 10 190 x 470 mm Pezzo
13430557 RO 15 15 280 x 470 mm Pezzo
13440557 RO 5 5 120 x 470 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13450557 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0003691000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1990.00€
    1863.00€ / pezzi 1
    Risparmia 127.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Per agitazione sincrona senza riscaldamento. L'agitatore magnetico IKA™ è provvisto di tecnologia a bobina magnetica per un'agitazione silenziosa e uniforme in tutte le posizioni. Velocità costante anche con variazioni del carico.
Digital magnetic stirrer without heating, designed for synchronous stirring. Magnetic coil technology provides noiseless and consistent stirring on all positions. Speed remains constant, even when load changes. Closed and compact design allows easy cleaning and protects the equipment against the penetration of liquids. Additionally, a removable transparent anti-slip mat is included.
  • Adjustable reverse operation
  • Wear free magnetic coils
  • Error code display
  • Easy operation with touch keypad
  • Suitable for continuous operation
  • Speed range: 0 to 1200 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed da 0 a 1200 rpm
Posizioni di agitazione 10
Materiale piastra superiore Piastra per impostazione in acciaio inox
Tensione Da 100 a 240 V
Wattage 25 w
Altezza (sistema metrico) H 60 mm
Area superficie piastra superiore (sistema metrico) 190 x 470 mm
Larghezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 190 mm
Amperaggio 1000 mA
Frequenza 50/60 Hz
Modello RO 10
Temperature Range (Metric) Da 5 a 40°C
Tipo Agitatore magnetico RO 10
Peso (sistema metrico) 5 kg