Learn More
IKA™ Set di ancorette magnetiche
Codice prodotto. 10393941 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Rivestimento:
PTFE
Quantità:
1/Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Rivestimento Quantità Dimensione della confezione
10393941 PTFE 1/Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10393941 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0001358600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    146.00€ / pezzi 1
    Risparmia 25.00€
    14% Sconto
In stock
Con ancorette per agitatore magnetico IKAFLON™ e TRIKA™ rivestite in PTFE. Il set di ancorette magnetiche IKA™ fornisce sia ancorette di agitazione cilindriche che assicurano una miscelazione uniforme, sia ancorette di agitazione a piramide o a raschietto per miscelare campioni difficili da dissolvere o per evitare la sedimentazione.
Con ancorette magnetiche IKAFLON™ e TRIKA™ rivestite in PTFE. Le ancorette magnetiche IKAFLON™ sono cilindriche con estremità arrotondate per assicurare una miscelazione uniforme. Le ancorette magnetiche TRIKA™ 25 e 42 hanno una forma piramidale per miscelare campioni difficili da sciogliere o impedire fenomeni di sedimentazione.
Il kit include uno ciascuno dei seguenti prodotti:
  • Ancoretta magnetica IKAFLON™ 10 (10 x diam. 6 mm)
  • Ancoretta magnetica IKAFLON™ 15 (15 x diam. 6 mm)
  • Ancoretta magnetica IKAFLON™ 20 (20 x diam. 8 mm)
  • Ancoretta magnetica IKAFLON™ 25 (25 x diam. 8 mm)
  • Ancoretta magnetica IKAFLON™ 30 (30 x diam. 8 mm)
  • Ancoretta magnetica IKAFLON™ 40 (40 x diam. 8 mm)
  • Ancoretta magnetica IKAFLON™ 50 (50 x diam. 8 mm)
  • Ancoretta magnetica IKAFLON™ 80 (80 x diam. 10 mm)
  • Ancoretta magnetica TRIKA™ 25
  • Ancoretta magnetica TRIKA™ 42
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include IKAFLON™ 10/15/20/25/30/40/50/80, TRIKA™ 25/42
Rivestimento PTFE
Quantità 1/Ea.
Tipo Ancoretta magnetica