Learn More
Fisherbrand™ Rack per pipette con magnete
Codice prodotto. 11757325 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
1
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
11757325 1 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11757325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    69.97€ / pezzi 1
    Risparmia 90.03€
    56% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Per proteggere e organizzare pipette in vetro e plastica da 0,1 a 50 ml
  • Comparti angolati a quattro ripiani
  • ABS magnetico con robusti magneti su entrambi i lati
  • Per il montaggio sicuro sulle superfici metalliche
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità Pipettes
Materiale ABS magnetizzato
Posizioni 1
Forma Vertical
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per pipette da 0,1 a 50 ml
Quantità 1 ciascuno
Size 291 x 88 x 401 mm
Dimensioni (L x P x A) 291 x 88 x 401 mm
Lunghezza (sistema metrico) 29.1 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 11.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Altezza (sistema imperiale) 15.8 in.
Product Type Pipette Rack
Ripiani 4 Tiers
Altezza (sistema metrico) 40.1 cm
Larghezza (sistema metrico) 8.8 cm