Description
La lampada per ingrandimento Fisher Scientific™ si fissa in verticale o in orizzontale alla parte superiore o laterale di qualsiasi bordo. Per l'uso in laboratorio e per altri lavori scientifici di precisione.
Lente d'ingrandimento grande
- Ingrandimento di 2X con spot 4X
- La finestra è di 2.75 x 2.75 pollici (7 x 7 cm)
- Dimensioni complessive: 8.5 x 3 x 1 pollici (21.6 x 7.6 x 2.5 cm) (L x L x A)
Lente d'ingrandimento media
- Lenti di ingrandimento doppie da 3X e 10X
- La finestra è di 1.75 x 1.75 pollici (4.4 x 4.4 cm)
- Dimensioni complessive: 6.5 x 2 x 0.75 pollici (16.5 x 5.1 x 1.9 cm) (L x L x A)
Lente d'ingrandimento piccola
- Ingrandimento di 8X
- Messa a fuoco regolabile
- La finestra è di 1 pollici (2.5 cm) di diametro
Specifications
Specifications
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 3 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7.62 cm |
| Dimensioni (L x P x A) | 8.5 x 3 x 1 pollici (21.59 x 7.62 x 2.54 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per visualizzare i dettagli della superficie e illuminare in modo uniforme il campo di osservazione |
| Altezza (sistema imperiale) | 1 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 2.54 cm |
| Include | Batteria AA sostituibile |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 21.59 cm |
| Lighting | LED |
| Show More |