Learn More
Fisherbrand™ Lenti d’ingrandimento
Codice prodotto. p-44185 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Ingrandimento:
2x
3x
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1.75 in.
3 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Ingrandimento Diametro (sistema imperiale) esterno unitSize
11704396 3x 1.75 in. Pezzo
11794386 2x 3 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11704396
Edge
Includes
I modelli grandi e medi illuminati vengono forniti con le batterie AA.
Per l'uso in laboratorio e per altri lavori scientifici di precisione
La lampada per ingrandimento Fisher Scientific™ si fissa in verticale o in orizzontale alla parte superiore o laterale di qualsiasi bordo. Per l'uso in laboratorio e per altri lavori scientifici di precisione.
Grande lente d'ingrandimento
  • Ingrandimento 2X illuminato con 4 X spot
  • La finestra è 7 x 7 cm (2.75 x 2.75 pollici)
  • Dimensioni di ingombro: 21.6L x 7.6P x 2.5 cm A (8.5 x 3 x 1 pollici)
Lente d'ingrandimento media
  • Doppia lente d'ingrandimento illuminata 3 X e 10 X
  • La finestra è 4.4 x 4.4 cm (1.75 x 1.75 pollici)
  • Dimensioni di ingombro: 16.5L x 5.1P x 1.9 cm A (6.5 x 2 x 0.75 pollici)
Lente d'ingrandimento piccola
  • Ingrandimento 8 X
  • Messa a fuoco regolabile
  • La finestra ha un diametro di 2.5 cm (1 pollici)
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.75 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 4.44 cm
Dimensioni (L x P x A) 6.5 x 2 x 0.75 pollici (16.51 x 5 x 1.91 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Per visualizzare i dettagli della superficie e illuminare in modo uniforme il campo di osservazione
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) 1.91 cm
Include Batteria AA sostituibile
Lunghezza (sistema imperiale) 6.5 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 16.51 cm
Lighting LED
Peso (sistema imperiale) 4 oz.
Peso (sistema metrico) 113.39 g
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 5 cm
Diameter (Englis) Lens 1,75in.
Diameter (Metric) Lens 4,44 cm
Ingrandimento 3x
Materiale Plastic
Product Type Lente di ingrandimento illuminata