Learn More
Interscience™ Magnifying Lens
Codice prodotto. 12628685
Cambia vista
Click to view available options
Ingrandimento:
2x
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Ingrandimento Dimensione della confezione
12628685 2x Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12628685 Fornitore Interscience™ N. del fornitore 435001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00€
    305.40€ / pezzi 1
    Risparmia 34.60€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Magnifying lens for close inspection and counting of colonies.
  • Includes magnifying lens and flexible arm for Scan 50, Scan 50 Pro and Scan 100
Specifica
Colore Transparent
Da utilizzare con (applicazione) Magnifying Colonies
Da utilizzare con (apparecchiatura) Scan 50, 50 Pro, Scan 100
Ingrandimento 2x
Materiale Glass
Product Type Lens, Magnifying