Learn More
Magnolin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16463916
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16463916 25 mg 25mg
16451628 5 mg 5mg
16419218 10 mg -
16404917 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16463916 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN1374
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Magnolin, a major component of Magnolia flos (Shin-Yi), inhibits the Ras/ERKs/RSK2 signaling axis by targeting the active pocket of ERK1 and ERK2 with IC50s of 87 nM and 16.5 nM, respectively.
Magnolin, a major component of Magnolia flos (Shin-Yi), inhibits the Ras/ERKs/RSK2 signaling axis by targeting the active pocket of ERK1 and ERK2 with IC50s of 87 nM and 16.5 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Magnolin
CAS 31008-18-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H28O7
Quantità 25 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (240.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=CC([C@H]2OC[C@]3([H])[C@@H](C4=CC=C(OC)C(OC)=C4)OC[C@@]32[H])=C1
Molecular Weight (g/mol) 416.46
Peso formulazione 416.46
Percent Purity 98.85%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only