Learn More
Fisherbrand™ Portapipette MagPette™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11932581 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
2
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni unitSize
11932581 2 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11932581
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Per una presa sicura sulla maggior parte delle superfici metalliche grazie ai quattro potenti magneti. Fisherbrand™ MagPette™ contiene due pipettatori ed è indicato per la maggior parte delle marche di pipettatori.
  • Constructed of robust ABS plastic
  • Available in bright translucent colors.
  • Dimensions: (W x D x H) 131 x 112 x 76 mm
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Viola
Capacità Pipettatori (2)
Materiale Plastica ABS
Posizioni 2
Forma Rectangular
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Montaggio 4 potenti magneti
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Profondità (sistema imperiale) 4.4 in.
Profondità (sistema metrico) 112 mm
Product Type Pipette Rack
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 131 mm