Learn More
3M™ Maintenance Sorbent Mini-Boom
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
240 cm
370 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- Place around equipment to contain spills and prevent leaks from spreading to adjacent work areas
- For use on most non-aggressive liquids
- Promotes a cleaner, safer working environment
- Very easy to use and to retrieve
Specifica
Specifica
| Colore | Gray |
| Capacità (sistema imperiale) | 11.89 gal. |
| Tipo | Sorbent Mini Boom |
| Modello | M-M1003 |
| Quantità confezione | 4/Pk. |
| Dimensioni (L x P) | 370 x 7.6 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 370 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 76 mm |