Learn More
3M™ Maintenance Sorbent Pillows, M-N1001
Codice prodotto. 17148600
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
8.45 gal.
Dimensione della confezione:
pezzi 16
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema imperiale) Dimensione della confezione
17148600 8.45 gal. pezzi 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17148600 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000051878
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Designed with a scrim that encases particulate sorbent material. Use in areas where greater capacity than a sorbent pad is desired. Pillows are small, lightweight, and tear resistant.
  • Use in areas where greater capacity is required to catch leaks and drips
  • Promotes a cleaner, safer working environment
  • For use on most non-aggressive liquids
  • Very easy to use and to retrieve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 8.45 gal.
Tipo Sorbent Pillow
Da utilizzare con (applicazione) Absorbing and Containing Spills
Modello M-N1001
Quantità confezione 16/Pk.
Dimensioni (L x P) 380 x 180 mm
Lunghezza (sistema metrico) 380 mm
Larghezza (sistema metrico) 180 mm