Learn More
Majantol 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30310368
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30310368 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30310368 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA14677000AL1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Majantol
CAS 103694-68-4
Nomi componenti o analita Majantol
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C12 H18 O
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo β,β,3-Trimethylbenzenepropanol, 2,2-Dimethyl-3-(3-methylphenyl)propan-1-ol, 2,2-Dimethyl-3-(3-methylphenyl)propanol, 2,2-Dimethyl-3-(3-tolyl)propan-1-ol, 2,2-Dimethyl-3-m-tolylpropan-1-ol;
InChI Formula InChI=1S/C12H18O/c1-10-5-4-6-11(7-10)8-12(2,3)9-13/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3
SMILES Cc1cccc(CC(C)(C)CO)c1
IUPAC Name 2,2-dimethyl-3-(m-tolyl)propan-1-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 178.27
Quantità 1 mL
Peso formulazione 178.1358 g/mol