Learn More
Major Environmental Elements: Na, Ca, K, Mg @ 1000 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17960866
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17960866 100 mL 100mL
17952856 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17960866 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGSM41000100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Major Environmental Elements: Na, Ca, K, Mg @ 1000 μg/mL in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium
CAS 7440-70-2, 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-23-5
Metodi ICP/ICPMS
Nomi componenti o analita Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix 2% HNO3
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Calcium 1000 μg/mL/Magnesium 1000 μg/mL/Potassium 1000 μg/mL/Sodium 1000 μg/mL