Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Soluzione di verde malachite
Descrizione
Pro-Lab Diagnostics™ Microbiological Stain solutions are manufactured in purpose-designed laboratories to the highest standards using the finest raw materials. Strict quality control and filtering techniques are employed prior to release to ensure that all solutions offer excellent performance characteristics.
Acid-fast organisms, such as Mycobacterium, have wax-like, nearly impermeable cell walls that make them highly resistant to typical microbiological stains. They require staining via either the Ziehl-Neelsen (ZN) method, which requires heating, or the Kinyoun method, which does not. The basic method seen in Gram staining is used: a primary stain is applied, a differentiator removes the stain from non-acid-fast organisms and a counterstain is then applied to identify the decolored organisms.
- Ready-to-use solution in a convenient, economical size
- Acts as a counter-stain for non-acid-fast organisms in the Ziehl-Neelsen or Kinyoun staining method
- Apply only after staining with Carbol Fuchsin and using a differentiator/decolorizer
- Decolorized non-acid-fast cells take up the contrasting green color for easy detection
Specifica
Specifica
| Tipo di soluzione | Reagente |
| Tipo | Malachite Green Stain |
| Quantità | 500 ml |
| Certificazione/Conformità | (CE) n. 1907/2006, Allegato II, (UE) n. 453/2010, marchio CE |
| Formato | Liquido |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per colorazioni di micobatteri acido-resistenti |
| Colore | Green |
| Punti di ebollizione | Da 78 a 100°C |
| Composizione | Etanolo, metanolo, verde malachite ossalato |
| Requisiti di stoccaggio | <20 °C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Malachite Green
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol, malachite green oxalate