Learn More
Rogo Sampaic™ Camera di Malassez
Codice prodotto. 11720845
Cambia vista
Click to view available options
Grid Type:
Fare doppio
singolo,
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Grid Type Dimensione della confezione
11720845 Fare doppio Pezzo
11740835 singolo, Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11720845 Fornitore Rogo Sampaic™ N. del fornitore ZMB021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.85€
    51.05€ / pezzi 1
    Risparmia 13.80€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For determining the number of particles per volume unit of a liquid. Rogo Sampaic™ Malassez Counting Cells have a simple or double grid with a depth of 0.2mm.
  • For blood samples
  • Provides for accurate manual measurements
Specifica
Product Type Camera di Malassez
Grid Type Fare doppio
Quantità 1 ciascuno
Tipo di campione Sangue
Profondità (sistema metrico) 0.2 mm