missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ MALAT1 Split FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
1475.00€ - 2430.00€
Specifica
Content And Storage | Store at 4°C in the dark |
---|---|
Formato | Tube |
Da utilizzare con (applicazione) | Fluorescent In Situ Hybridization (Cell) |
Gene | metastasis associated lung adenocarcinoma transcript 1 (non-protein coding) |
Alias gene | HCN,MALAT-1,NCRNA00047,NEAT2,PRO2853 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16063515
|
Abnova™
FS0065.100UL |
100 μL |
1475.00€
100µL |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16073515
|
Abnova™
FS0065.200UL |
200 μL |
2430.00€
200µL |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Store at 4°C in the dark | |
Fluorescent In Situ Hybridization (Cell) | |
HCN,MALAT-1,NCRNA00047,NEAT2,PRO2853 | |
378938 | |
Liquid |
Tube | |
metastasis associated lung adenocarcinoma transcript 1 (non-protein coding) | |
MALAT1 | |
DNA/RNA |