Learn More
Malathion, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 16624504 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16624504
Marca: Honeywell Fluka R1782100MG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Malathion
CAS 121-75-5
CAS max % ≤ 100%
Densità 1.230 g/cm3 (20°C)
Punto d'infiammabilità 173°C
Formula lineare C10H19O6PS2
Beilstein 1804525
Colore Incolore
Punto di fusione -20°C
Sinonimo diethyl (dimethoxyphosphinothioylthio)succinate; S-1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate
Molecular Weight (g/mol) 330.36 g/mol
Quantità 100 mg