Learn More
Thermo Scientific™ Male Luer-LOK Priming Syringes
Codice prodotto. 13436886 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Product Type:
GC Autosampler Priming Syringe, Luer-Lok
GC Autosampler Syringe
Gas Tight GC Autosampler Syringe, Luer-Lok
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Product Type Dimensione della confezione
13436886 10 mL GC Autosampler Syringe Pezzo
10524655 1 mL Gas Tight GC Autosampler Syringe, Luer-Lok Pezzo
10409254 2.5 mL Gas Tight GC Autosampler Syringe, Luer-Lok Pezzo
10137854 5 mL Gas Tight GC Autosampler Syringe, Luer-Lok Pezzo
10585995 10 mL Gas Tight GC Autosampler Syringe, Luer-Lok Pezzo
10409444 25 mL Gas Tight GC Autosampler Syringe, Luer-Lok Pezzo
10351305 50 mL GC Autosampler Priming Syringe, Luer-Lok Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 13436886 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 365N2721
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-02-2027
Thermo Scientific™ Male Luer-LOK Priming Syringes offer easy, accurate and reproducible manual injections.
Thermo Scientific™ Male Luer-LOK Priming Syringes offer easy, accurate and reproducible manual injections.
  • Square tip to prevent damage to the injector
  • Wide range of volumes
  • Precision made from borosilicate glass and stainless steel
  • Robust design and easy-to-read markings
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Descrizione 10 mL FN GT LC, 19 G, 57 mm
    Calibro dell'ago 19 G
    Lunghezza (sistema metrico) 57 mm
    Product Type GC Autosampler Syringe
    Quantità Ea.
    Volume (sistema metrico) 10 mL
    Lunghezza (sistema metrico) ago 57 mm
    Stile del punto dell'ago LC
    Da utilizzare con (apparecchiatura) TriPlus RSH Autosampler
    PTFE Tipped Plunger Yes