Learn More
Value Plastics Male Luer Slip to 200 Series Barb
Codice prodotto. 30053075 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1/16 in.
1/8 in.
3/32 in.
Materiale (guarnizione):
Nylon
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) interno Materiale (guarnizione) unitSize
30053075 1/8 in. Polypropylene pezzi 25
30054302 1/16 in. Polypropylene pezzi 25
30054143 3/32 in. Polypropylene pezzi 25
30054079 1/8 in. Nylon pezzi 25
30053226 1/16 in. Nylon pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 30053075 Fornitore Value Plastics N. del fornitore 5012080
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
A secure connection under pressure with 200 series barbs
Quick and easy assembly and disassembly without the need for tools. Barbed ridges provide secure grip on the inside of flexible tubing. Slip luer fittings allow for a simple yet secure connection
Specifica
Certificazione/Conformità ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Diametro (sistema imperiale) interno 1/8 in.
Ingresso Male Luer Slip, Hose Barb
Materiale (guarnizione) Polypropylene