Learn More
Value Plastics Male Luer Slip to Female Luer Thread Adapter Fitting
Codice prodotto. 30053554 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale (guarnizione):
Polycarbonate
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale (guarnizione) Dimensione della confezione
30053554 Polycarbonate pezzi 25
30053268 Polypropylene pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30053554 Fornitore Value Plastics N. del fornitore 5012006
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Luer fittings allow for a simple yet secure connection
Quick and easy assembly and disassembly without the need for tools. Thread design provides a secure closure—preventing contamination. Conforms to ISO-594-1 and ISO 594-2 standards
Specifications
Certificazione/Conformità Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;FDA
Ingresso Male Luer Slip, Female Luer Thread
Materiale (guarnizione) Polycarbonate