Learn More
Idex Male-Threaded Nuts
Codice prodotto. 12977589
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1/32 in. or 1/16 in. OD Tubing
1/8 in. O.D. Tubing
Lunghezza (sistema imperiale):
0.87 in.
Materiale:
PEEK
Larghezza (sistema imperiale):
0.365 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Lunghezza (sistema imperiale) Materiale Larghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
12977589 1/32 in. or 1/16 in. OD Tubing 0.87 in. PEEK 0.365 in. pezzi 10
12917629 1/8 in. O.D. Tubing 0.87 in. PEEK 0.365 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12977589 Fornitore Idex N. del fornitore 0201373
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Combine with Super Flangeless™ ferrule for a high pressure holding flat-bottom fitting assembly
  • Eliminates tubing twist that can loosen connections
  • Resistant to loosening through vibration
Specifica
Tipo Super Flangeless Nut
Colore Natural
Diameter (English) Outside 0.0625 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.87 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.365 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1/32 in. or 1/16 in. OD Tubing
Materiale PEEK