Learn More
Hamilton™ Male Tube, Stainless Steel Tube Adapter 1/4-28, 1/16in.
Codice prodotto. 10515673
Cambia vista
Click to view available options
Quantità confezione:
1 Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità confezione unitSize
10515673 1 Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10515673 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 32805
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable adapter for 1/4-28 threaded valve ports, OEM liquid handling tubing.
  • Male tube
  • Stainless steel tube adapter
  • 1/4-28 threaded valve ports, OEM liquid handling tubing
Specifica
Tipo Male Tube, Stainless Steel Tube Adapter
Diametro (sistema imperiale) esterno 1/16 in.
Quantità confezione 1 Each
Da utilizzare con 1/4-28 threaded valve ports, OEM liquid handling tubing
Materiale Stainless Steel