Learn More
Maleate, 0.2M buffer soln., pH 5.5, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15434509
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15434509 500 mL 500mL
15424509 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15434509 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J62049.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3105-55-3
Formula molecolare C4H2NaO4
Molecular Weight (g/mol) 137.05
Numero MDL MFCD00070246
InChI Key VRVKOZSIJXBAJG-ODZAUARKSA-L
PubChem CID 91658932
SMILES [Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Maleate buffer soln.
Colore Colorless
Concentrazione 0.2 M
pH 5.5
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
IUPAC Name sodium (2Z)-but-2-enedioate