Learn More
Maleic Acid, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10598430 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 10598430
Marca: Fisher Chemical M/1255/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 110-16-7
Punto di fusione 134°C
Colore White
pH 1.3
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C4H4O4
Numero MDL MFCD00063177
Quantità 500 g
Sinonimo maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
InChI Key VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
IUPAC Name (Z)-but-2-enedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 116.07
PubChem CID 444266
ChEBI CHEBI:18300
Peso formulazione 116.07g/mol
Forma fisica Powder