Learn More
Maleic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10070240 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10070240 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10070240 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore M/1250/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 110-16-7
Punto di fusione 134°C
Colore White
pH 1.3
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C4H4O4
Numero MDL MFCD00063177
Quantità 500 g
Sinonimo maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
InChI Key VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
IUPAC Name (Z)-but-2-enedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 116.07
PubChem CID 444266
ChEBI CHEBI:18300
Peso formulazione 116.07g/mol
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Maleic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.