Learn More
Maleic Acid, MedChemExpress
Descrizione
Maleic Acid is a Glutamate Decarboxylase (GAD) inhibitor of E. coli and L. monocytogenes.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Maleic Acid |
| CAS | 110-16-7 |
| Colore | White to Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C4H4O4 |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | H2O : 100 mg/mL (861.55 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 116.07 |
| Peso formulazione | 116.07 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only