Learn More
Maleic Acid, TRC
Codice prodotto. 30465170
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30465170 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30465170 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM12430050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Maleic Acid
CAS 110-16-7
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C4 H4 O4
Quantità 50 g
Sinonimo (Z)-2-Butenedioic acid, Maleic acid, (2Z)-Butene-2-dioic acid, (Z)-2-Butenedioic acid, Maleinic acid, Malezid CM, Scotchbond Multipurpose Etchant, Toxilic acid, cis-1,2-Ethylenedicarboxylic acid, cis-2-Butenedioic acid, cis-Butenedioic acid
InChI Formula InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
SMILES OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC Name (Z)-but-2-enedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 116.07
Peso formulazione 116.011
Percent Purity >95