Learn More
Maleic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Maleic Acid |
| CAS | 110-16-7 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C4 H4 O4 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | (Z)-2-Butenedioic acid, Maleic acid, (2Z)-Butene-2-dioic acid, (Z)-2-Butenedioic acid, Maleinic acid, Malezid CM, Scotchbond Multipurpose Etchant, Toxilic acid, cis-1,2-Ethylenedicarboxylic acid, cis-2-Butenedioic acid, cis-Butenedioic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1- |
| SMILES | OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC Name | (Z)-but-2-enedioic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 116.07 |
| Vedi altri risultati |