Learn More
Maleic anhydride, 99%, pastilles
Codice prodotto. 12695995 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
25g
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12695995 5 kg Plastic drum 5kg
12694317 25 g Plastic bottle 25g
12634937 1 kg Plastic bottle 1kg
12654937 25 kg Fibre drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12695995 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125240050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 108-31-6 | C4H2O3 | 98.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-31-6
Formula molecolare C4H2O3
Molecular Weight (g/mol) 98.06
Numero MDL MFCD00005518
InChI Key FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo maleic anhydride, 2,5-furandione, maleic acid anhydride, toxilic anhydride, dihydro-2,5-dioxofuran, cis-butenedioic anhydride, 2,5-dihydrofuran-2,5-dione, polymaleic anhydride, maleinanhydrid, rcra waste number u147
PubChem CID 7923
ChEBI CHEBI:474859
SMILES O=C1OC(=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Maleic anhydride
Punto di fusione 52.0°C to 55.0°C
Colore White
Densità 1.4800g/mL
Punti di ebollizione 200.0°C
Punto d'infiammabilità 102°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic drum
Quantità 5 kg
Beilstein 17, V,11, 55
Fieser 04,316; 05,422
Indice di Merck 15,5768
Gravità specifica 1.48
Informazioni di solubilità Solubility in water: 790g/L (25°C). Other solubilities: reacts with water forming maleic acid,227g/100g acetone- 50g/100g benzene (25°C),112g/100g ethylacetate (25°C)- 0,60g/100g ccl4,52.5g/100g chloroform (25°C)-23,4g/100g toluen
IUPAC Name furan-2,5-dione
Viscosità 1.6 mPa.s (60°C)
Peso formulazione 98.06
Percent Purity 99%
Grado Reagent
Forma fisica Pellets
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Maleic anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.