Learn More
Maleic anhydride, briquettes
Codice prodotto. 16554324 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25g
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16554324 1 kg 1kg
16574324 25 g 25g
16564324 5 kg 5kg
16584324 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16554324 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 465660010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 108-31-6 | C4H2O3 | 98.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-31-6
Formula molecolare C4H2O3
Molecular Weight (g/mol) 98.06
Numero MDL MFCD00005518
InChI Key FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2,5-dihydrofuran-2,5-dione
SMILES O=C1OC(=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Maleic anhydride
Punto di fusione 52.0°C to 55.0°C
Punti di ebollizione 200.0°C
Punto d'infiammabilità 102°C
Quantità 1 kg
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: 400 g/L (25°C). Other solubilities: reacts with water forming maleic acid, 227 g/100 g acetone - 50 g/100 g benzene (25°C), 112 g/100 g ethylacetate (25°C)- 0,60 g/100 g ccl4, 52.5 g/100 g chloroform (25°C)-23,4 g/100 g toluen
Viscosità 1.6 mPa.s (60°C)
Peso formulazione 98.06