Specifica
| Materiale o nome chimico | Maleic anhydride |
| Punto di fusione | 52.0°C to 55.0°C |
| Punti di ebollizione | 200.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 102°C |
| Quantità | 25 kg |
| Informazioni di solubilità | Solubility aq. soln.: 400 g/L (25°C). Other solubilities: reacts with water forming maleic acid, 227 g/100 g acetone - 50 g/100 g benzene (25°C), 112 g/100 g ethylacetate (25°C)- 0,60 g/100 g ccl4, 52.5 g/100 g chloroform (25°C)-23,4 g/100 g toluen |
| Viscosità | 1.6 mPa.s (60°C) |
| Peso formulazione | 98.06 |