Learn More
Malic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16412728
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16412728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16412728 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYY1311
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
MedChemExpress Malic acid (Hydroxybutanedioic acid) is a dicarboxylic acid that is naturally found in fruits such as apples and pears. It plays a role in many sour or tart foods.
Malic acid (Hydroxybutanedioic acid) is a dicarboxylic acid that is naturally found in fruits such as apples and pears. It plays a role in many sour or tart foods.
Specifica
Materiale o nome chimico Malic acid
CAS 6915-15-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C4H6O5
Quantità 5 g
Sinonimo Hydroxybutanedioic acidE 296
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (745.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (745.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(O)CC(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 134.09
Peso formulazione 134.09
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only