Learn More
Cadence Science™ Sonde per nutrizione di animali in acciaio inossidabile morbido
Codice prodotto. 12393800
Cambia vista
Click to view available options
Misuratore:
18G
Misura 18
20 G
Diametro della sfera (sistema metrico):
1.9 mm
2.3 mm
2.3 mm
Lunghezza (sistema imperiale):
1.5 in.
2 in.
3.1 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Misuratore Diametro della sfera (sistema metrico) Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
12393800 20 G 1.9 mm 1.5 in. pezzi 100
11948104 Misura 18 2.3 mm 2 in. pezzi 100
16367555 18G 2.3 mm 3.1 in. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12393800 Fornitore Cadence Science™ N. del fornitore 9921
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Tubi in acciaio inox tipo 304.
  • Type 304 stainless steel construction
  • Malleable
  • Sterile
  • Disposable
  • 100/box, 20 x 5/sterile pouch
Specifica
Product Type Sonda per nutrizione di animali
Materiale Acciaio inox 304
Monouso Sì
Da utilizzare con (applicazione) Nutrizione di animali
Misuratore 20 G
Sterilità Sterile
Lunghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Diametro della sfera (sistema metrico) 1.9 mm