Learn More
Cadence Science™ Sonde per nutrizione di animali in acciaio inossidabile morbido
Codice prodotto. 16367555
Cambia vista
Click to view available options
Misuratore:
18G
Misura 18
20 G
Diametro della sfera (sistema metrico):
1.9 mm
2.3 mm
2.3 mm
Lunghezza (sistema imperiale):
1.5 in.
2 in.
3.1 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Misuratore Diametro della sfera (sistema metrico) Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
16367555 18G 2.3 mm 3.1 in. pezzi 100
12393800 20 G 1.9 mm 1.5 in. pezzi 100
11948104 Misura 18 2.3 mm 2 in. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16367555 Fornitore Cadence Science™ N. del fornitore 9917
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Tubi in acciaio inox tipo 304.
  • Type 304 stainless steel construction
  • Malleable
  • Sterile
  • Disposable
  • 100/box, 20 x 5/sterile pouch
Specifica
Product Type Animal Feeding Needle
Materiale Stainless Steel (304)
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Animal feeding
Misuratore 18G
Sterilità Sterile
Lunghezza (sistema imperiale) 3.1 in.
Diametro della sfera (sistema metrico) 2.3 mm