Learn More
Malonic Acid-1,2,3-13C3, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Malonic Acid-1,2,3-13C3 |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1+1,2+1,3+1 |