Specifica
| CAS | 141-82-2 |
| Punto di fusione | 130°C |
| Colore | White |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Formula molecolare | C3H4O4 |
| Numero MDL | 2707 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid |
| InChI Key | OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(C(=O)O)C(=O)O |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Malonic acid
- Pericolo
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.