Learn More
Malonic acid, 99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11329109 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11329109 100 g
11339109 250 g
11462440 500 g
11349109 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11329109 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210223880
Identificatori chimici
CAS 141-82-2
Formula molecolare C3H4O4
Molecular Weight (g/mol) 104.061
InChI Key OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid
PubChem CID 867
ChEBI CHEBI:30794
IUPAC Name propanedioic acid
SMILES C(C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Malonic acid
Colore White
Quantità 100 g
Peso formulazione 104.1
Percent Purity 0.99
Forma fisica Powder