Learn More
Malonic acid, 99%
Codice prodotto. 10113320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10113320 250 g Plastic bottle 250g
10316770 1 kg Plastic bottle 1kg
11955021 5 kg Plastic bottle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10113320 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125262500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 141-82-2 | C3H4O4 | 104.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-82-2
Formula molecolare C3H4O4
Molecular Weight (g/mol) 104.06
InChI Key OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid
PubChem CID 867
ChEBI CHEBI:30794
IUPAC Name propanedioic acid
SMILES C(C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Malonic acid
Punto di fusione 130.0°C to 135.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità 172°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HO2CCH2CO2H
Quantità 250 g
Beilstein 02,566
Indice di Merck 15,5774
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 104.06
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Malonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.