Learn More
Malonic acid disodium salt, 99%
Codice prodotto. 11346249
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11346249 25 g 25g
11356249 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11346249 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044841.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 141-95-7 | C3H2Na2O4 | 148.025 g/mol
Malonic acid disodium salt is used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-95-7
Formula molecolare C3H2Na2O4
Molecular Weight (g/mol) 148.025
Numero MDL MFCD00002708
InChI Key PRWXGRGLHYDWPS-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium malonate, disodium malonate, propanedioic acid, disodium salt, malonic acid disodium salt, disodium propanedioate, malonic acid, sodium salt, unii-9qwe64m39h, propanedioic acid, sodium salt 1:2, malonic acid, disodium salt, dicarboxymethane disodium salt
PubChem CID 8865
ChEBI CHEBI:62983
IUPAC Name disodium;propanedioate
SMILES C(C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Malonic acid disodium salt
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Soluble in water (148g/L at 20°C).
Peso formulazione 148.03
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder