Learn More
Malonic acid disodium salt hydrate, 99%
Codice prodotto. 10685681 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10685681 100 g Plastic bottle 100g
10645501 25 g Plastic bottle 25g
10165503 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10685681 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 413501000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 132499-82-2 | C3H2Na2O4 | 148.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 132499-82-2
Formula molecolare C3H2Na2O4
Molecular Weight (g/mol) 148.03
Numero MDL MFCD00149114
InChI Key PRWXGRGLHYDWPS-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name disodium propanedioate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Malonic acid disodium salt monohydrate
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH2(COONa)2·H2O
Quantità 100 g
Peso formulazione 148.03
Percent Purity ≥98.5% (on dry substance)
Forma fisica Crystalline Powder