Learn More
Malonic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Malonic acid (Propanedioic acid) |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7) |
| Peso formulazione | 104.011 |