Learn More
Malononitrile, TRC
Codice prodotto. 30481825
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481825 100 g 100g
30474946 25 g 25g
30467435 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30481825 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM158020100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-77-3
Formula molecolare C3 H2 N2
Molecular Weight (g/mol) 66.06
Sinonimo Propanedinitrile, Malononitrile (8CI), Cyanoacetonitrile, Dicyanomethane, Malondinitrile, Malonic acid dinitrile, Malonodinitrile, Methane, dicyano-, Methylene cyanide, Methylenedinitrile, NSC 3769, Malonitrile
IUPAC Name propanedinitrile
SMILES N#CCC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Malonitrile
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C3H2N2/c4-2-1-3-5/h1H2
Peso formulazione 66.0218