Learn More
Malonyl dichloride, 97%
Codice prodotto. 10699504 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10699504 25 g Bottiglia in vetro 25 GR
10692135 100 g Bottiglia in vetro 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10699504 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125280250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1663-67-8 | C3H2Cl2O2 | 140.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1663-67-8
Formula molecolare C3H2Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 140.95
Numero MDL MFCD00000735
InChI Key SXYFKXOFMCIXQW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo malonyl chloride, malonyl dichloride, malonoyl chloride, malonic acid dichloride, malonoyl dichloride, malonic acid chloride, malonylchloride, methane-1,1-dicarbonyl chloride, malonylchlorid, malonyldichloride
PubChem CID 74269
IUPAC Name propanedioyl dichloride
SMILES C(C(=O)Cl)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Malonyl dichloride
Colore Brown to Yellow
Densità 1.4500g/mL
Punti di ebollizione 47.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 47°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCOCH2COCl
Indice di rifrazione 1.4620 to 1.4660
Quantità 25 g
Beilstein 02, I, 252
Fieser 12,291
Gravità specifica 1.45
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: soluble in ether
Peso formulazione 140.95
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Malonyl dichloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.