Learn More
Thermo Scientific Chemicals Maltitol, 95%
Codice prodotto. 10780571 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10780571 250 g Bottiglia in vetro 250g
10773451 25 g Bottiglia in vetro 25g
10570994 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10780571 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 295802500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 585-88-6 | C12H24O11 | 344.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 585-88-6
Formula molecolare C12H24O11
Molecular Weight (g/mol) 344.32
Numero MDL MFCD00006600
InChI Key VQHSOMBJVWLPSR-WUJBLJFYSA-N
Sinonimo maltitol, d-maltitol, maltisorb, malbit, amalti syrup, malti mr, amalty mr 100, amalty, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-d-glucitol, unii-d65dg142wk
PubChem CID 493591
ChEBI CHEBI:68428
IUPAC Name (2S,3R,4R,5R)-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexane-1,2,3,5,6-pentol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(CO)O)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Maltitol
Nota nome 95%
Punto di fusione 147°C to 153°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 g
Beilstein 17, V,7, 145
Condizione di rotazione specifica + 107.00 (20.00°C c=5,water)
Rotazione specifica + 107
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless
Peso formulazione 344.32
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder