Learn More
Thermo Scientific Chemicals Maltodextrin 12
Codice prodotto. 16671824 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16671824 250 g 250g
16661824 50 g 50g
16651824 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16671824 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 466682500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 9050-36-6 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9050-36-6
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.16
InChI Key GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentaidrossiesanale
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Maltodextrin 12
Punto di fusione 240.0°C
Quantità 250 g