Learn More
Maltol, TRC
Codice prodotto. 30464318
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30464318 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30464318 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM1601305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Maltol
CAS 118-71-8
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C6 H6 O3
Quantità 5 g
Sinonimo 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-methyl-pyran-4-one, Maltol
InChI Formula InChI=1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3
SMILES CC1=C(O)C(=O)C=CO1
IUPAC Name 3-hydroxy-2-methylpyran-4-one
Molecular Weight (g/mol) 126.11
Peso formulazione 126.0317
Percent Purity >95%