Specifica
| Materiale o nome chimico | Maltose Monohydrate |
| Punto di fusione | ∼120°C (decomposition) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Quantità | 1 kg |
| Beilstein | 5784659 |
| Peso formulazione | 360.31 |
| Percent Purity | ≥98% |
| Forma fisica | Crystalline Powder |