Learn More
Maltose Monohydrate, Mikromol™
Codice prodotto. 17959424
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17959424 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17959424 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1546.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Maltose Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D-Maltose Monohydrate
CAS 6363-53-7
Nomi componenti o analita D-Maltose Monohydrate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H22 O11 . H2 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Maltose Monohydrate, 5,6-Dimethoxy-1-indanone
InChI Formula InChI=1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
SMILES O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
IUPAC Name (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanal;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 360.31
Quantità 250 mg
Peso formulazione 360.1268 g/mol