Specifications
| Materiale o nome chimico | Maltotriose |
| Punto di fusione | 132.0°C to 135.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 91% min. (ELSD) (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C18H32O16 |
| Quantità | 25 g |
| Condizione di rotazione specifica | +162.50° (25°C c=1,H2O) |
| Rotazione specifica | + 162.50 |
| Show More |