Learn More
Maltotriose, MedChemExpress
Descrizione
Maltotriose, the second most abundant sugar present in brewing, is an inducer of the maltose regulon of Escherichia coli. Maltotriose can induce beta-galactosidase synthesis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Maltotriose |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 1109-28-0 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C18H32O16 |
| Informazioni di solubilità | H2O : 250 mg/mL (495.60 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC[C@@H](O[C@@]1(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@]([H])([C@@H]([C@H](C=O)O)O)[C@@H](CO)O)[H])[C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 504.44 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only